Learn More
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903
Bestimmung der Wasseraufnahme.
Marke: Fisherbrand™ 0903F00029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewicht: 255 g/m2
- Absorption: 490 ml/cm2
- Dicke: 0.40 mm
- Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
- Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
- Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Certifications
ISO EN 20535
Spezifikation
300 mm | |
300 x 250 mm | |
Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie | |
903 |
250 mm | |
Blatt | |
100 Packungen | |
0,4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903 > Blatt; Abmessungen: 300 x 250 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur