Learn More
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 605
Für den Einsatz in Laboren und Krankenhäusern. Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Gütegrad 605 ist dünn und fusselfrei.
6.10 CHF - 72.10 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern |
---|---|
Güte | 605 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Format | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Format | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735375
|
Fisherbrand™
0605M00004 |
500 x 350 mm | Gefaltetes Blatt | 100 Packungen | N/A | ||||||
11710565
|
Fisherbrand™
0605M00001 |
500 x 350 mm | Folded Sheet | 500 Pk. | N/A | ||||||
11700565
|
Fisherbrand™
0605F00026 |
120 x 120 mm | Blatt | 500 Packungen |
20.85 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11794646
|
Fisherbrand™
0605M00002 |
500 x 350 mm | Folded Sheet | 50 Pk. | N/A | ||||||
11728722
|
Fisherbrand™
0605F00021 |
150 x 150 mm | Blatt | 200 Packungen |
6.10 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11790555
|
Fisherbrand™
0605F00025 |
220 x 400 mm | Blatt | 500 Pk. | N/A | ||||||
11780555
|
Fisherbrand™
0605F00022 |
500 x 350 mm | Blatt | 500 Pk. | N/A | ||||||
Beschreibung
Anwendungen:- Reinigen und Trocknen von aus Glas bestehenden Behältern, Röhrchen, Kolben, Mikroskopieplatten, Flaschen
Spezifikation
Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern | |
605 |