Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 4b, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 4 b, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittelschnelle Filterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-309-203203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972750
  • 345.44 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Baumwollfutter und raffiniertem Zellstoff mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nicht steril und in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
22 Sekunden
1000/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Blatt
8 bis 12 μm
4 b
0,15 μm
203 x 203 mm