Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 4b, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 4 b, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittelschnelle Filterung.
40.45 CHF - 338.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 8 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 22 Sekunden |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15962750
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-309-193290Q |
163 x 290 mm | 500/Packung |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972750
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-309-203203 |
203 x 203 mm | 1000/Packung |
338.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982750
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-309-210297 |
210 x 297 mm | 100/Packung |
40.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992750
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-309-450450Q |
450 x 450 mm | 500/Packung |
197.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-309-900900 |
900 x 900 mm | 100/Packung |
316.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Baumwollfutter und raffiniertem Zellstoff mit > 95 % Alpha-Zellulose
- Mittelschnelle Filtration.
- Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
75 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
22 Sekunden | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Blatt | |
8 bis 12 μm | |
4 b |