Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saphirkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 4 mm
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042059.KD
669.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389717
  • 706.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saphirkugel
4 mm
Gütegrad 25
50/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Saphirkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 4 mm > 50pc