Learn More
Thermo Scientific™ Rubinkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 1.19 mm
Marke:  Thermo Scientific™ 042041.KN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11365979
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rubinkugel
1.19 mm
25
100/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number042041.KM,042041.KN
ChargennummerS13I061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number042041.KM,042041.KN
ChargennummerW14G007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number042041.KM,042041.KN
ChargennummerZ08H038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042041.KM,042041.KN
ChargennummerE20T041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number042041.KM,042041.KN
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rubinkugeln der Güteklasse 25, Durchm.: 1.19 mm > Menge: 100 Stück