Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Universalbeutel für homogene Suspension
317.53 CHF - 894.15 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11787919
|
Corning™
BBAG-04 |
400 mL | Mit seitlichem Filter | 50/Packung |
894.15 CHF
1500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11777919
|
Corning™
FBAG-04 |
400 mL | Mit Vollfilter | 50/Packung |
867.84 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 27-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11755085
![]() |
Corning™
SM2-01 |
400 ml | Ohne Filter | 50/Packung |
317.53 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Für Suspensionsprobenahme mit Pipetten
- Mit Vliesfilter für höhere Filtrationsleistung
- Mit Chargennummer auf jedem Filterbeutel
- Steril 10–3
Bestellinformation
Verwenden Sie zum Verschließen von Beuteln zwischen Probenvorbereitungsschritten eine Beutelklemme, Kat.-Nr. 07-201-979.
Spezifikation
Naturfarben | |
Polyethylen | |
Steril |