Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 2 l Artikelnummer.: 12334129
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 2 l
Artikelnummer. 12334129
2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Artikelnummer. 12334129
Marke: Gosselin™ F200002
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Beschreibung Montiert
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50/Karton
Verschlussfarbe Rot
Graduated Ja
Verschlussgröße 73 mm
Verschlusstyp Mit Pfropfen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, graduiert, 2 l >