Learn More
Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 1 L Artikelnummer.: 12374129
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 1 L
Artikelnummer. 12374129
1 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
Artikelnummer. 12374129
Marke: Gosselin™ FC100050
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Material HDPE
Anzahl pro Karton 77/Cs.
Verschlussfarbe Rot
Graduated Yes
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Tamper-evident Cap with Shaped Seal
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 1 L >