Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, 2,5 l, graduiert Artikelnummer.: 15324698
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, 2,5 l, graduiert
Artikelnummer. 15324698
Durchsichtig, Steril, No Handle
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Clear
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Enthält:
Carrying Handle
No Handle
Artikelnummer. 15324698
Marke: Gosselin™ LC2500A09
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
Corning™ Gosselin™ quadratische Flaschen bestehen aus bruchsicherem und hochdichtem Polyethylen (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Farbe Durchsichtig
Enthält No Handle
Anzahl pro Karton 35/Karton
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Produkttyp Square Bottle
Verschlussgröße 77 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische HDPE-Flasche, 2,5 l, graduiert >