Learn More
Corning™ Blender, 80 to 400ml capacity, digital display, 23
Leistungsstarker Mischer für die Bearbeitung mikrobiologischer Proben.
Marke:  Corning™ S-BLENDER-1
Artikelnummer. 15589783
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
High-performance Blender
80 to 400 mL bags
Low (51 dbA)
Einstellbare Geschwindigkeit (Hübe/min): langsam (450), normal (550) und schnell (650)
Blending of any sample including food, agricultural, chemical and cosmetic
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Blender, 80 to 400ml capacity, digital display, 23 > Sample dilution: 50mL - 400mL