Learn More
Corning™ Gosselin™ Petrischale mit rundem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Automatisierung optimiert
236.88 CHF - 239.26 CHF
Spezifikation
Kariert Kariert
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Petrischale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12354069
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
BB60-01
Nein
239.26 CHF
720 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12374069
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Corning™
BB64-02
Ja
236.88 CHF
720 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt in einer Umgebung der Klasse 100
  • Hoher Qualitätskontrollstandard
  • Formstabil bis zu 55 °C
  • Mit Artikeletikett auf jeder Packung für Produktrückverfolgbarkeit
  • AD x H: 65 x 15 mm
  • Raster 10 x 10 Basis
Spezifikation
Spezifikation
Kariert
Rund
Zellkultur-Petrischale
720/Karton
14,5 mm
Polystyrol
Steril
1
20/Packung
65 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ Petrischale mit rundem Boden