Learn More
Gosselin™ Behälter aus Polystyrol
Mit Verschluss. Gosselin™ Polystyrolbehälter sind hochwertige Probenahmewerkzeuge für die sichere Probengewinnung und den Versand.
Marke: Gosselin TP200-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polystyrol
- Mit Kappe
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril | |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Schraubverschluss | |
55 mm | |
Polypropylen-Schraubverschluss, rot |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
200 mL | |
Rot | |
Naturfarben | |
100 mm | |
162/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Behälter aus Polystyrol > Fassungsvermögen: 200 ml; nicht steril; mit rotem Polypropylen-Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur