Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
Marke:  Gosselin™ FL300-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12622135
  • 173.39 CHF / 240 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stoßfest
  • Autostabiler Klappverschluss
  • Mit oder ohne Schriftfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Ja
Gerade, zylindrisch
300 ml
Blau
Blau
88 mm
240/Karton
Ja
Polypropylen
Nicht steril
EG N°1935/2004
Klappverschluss
75 mm
Blauer Polypropylen-Klappdeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss > Blau; nicht steril; graduiert; Kapazität:Gehäuse 300mL