Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
Marke: Gosselin™ FL100-01
61.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stoßfest
- Autostabiler Klappverschluss
- Mit oder ohne Schriftfeld
Spezifikation
Behälter | |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
90 ml | |
Naturfarben | |
Naturfarben | |
80 mL | |
Natürlicher Polypropylen-Klappdeckel |
Ja | |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
EG N°1935/2004 | |
Klappverschluss | |
43 mm | |
80 mm | |
350/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30