Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss
Sorgt für sichere Lagerung mit optimiertem Volumen für die Milchprobenahme. Gosselin™ gerade Behälter mit Klappverschluss werden entweder aus durchsichtigem oder blauem Polystyrol gefertigt.
Marke:  Gosselin™ FL60-01
88.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11723154
  • 139.43 CHF / 650 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stoßfest
  • Autostabiler Klappverschluss
  • Mit oder ohne Schriftfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Ja
Gerade, zylindrisch
50 ml
Naturfarben
Naturfarben
78 mm
650/Karton
Ja
Polypropylen
Nicht steril
EG N°1935/2004
Klappverschluss
31 mm
Natürlicher Polypropylen-Klappdeckel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ gerader Behälter aus Polypropylen mit aufklappbarem Verschluss > Naturfarben; nicht steril; graduiert; Kapazität:50 ml