Learn More
Gosselin™ X500 FIOLE DROSO 25X95MM VRAC PS PS .
Ausgezeichnete Mehrzweck-Lagerungsröhrchen mit Kappenverschluss. Gosselin™ Röhrchen mit flachem Boden, PS haben einen flachen Boden, um selbst zu stehen.
Marke: Gosselin™ FLY35-02
33.69 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Polystyrol
- Durchscheinend
- Selbststehend durch flachen Boden
- Kappenverschluss
Spezifikation
Flach | |
Naturfarben | |
95 mm | |
Röhrchen |
35 ml | |
Klinik, Milchprodukte, Umweltanalytik, Industrie, Mikrobiologie | |
Polystyrol |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16