Learn More
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige Flaschen aus Polypropylen mit Graduierung, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung
- Steril
- Bruchsicher
- Durchscheinend
- Umgekehrte Graduierungen
- Originalitätsverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Enthält | HDPE-Schraubverschluss, rot, mit Formdichtung |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 60 mm |
Menge | 312/Karton |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 45 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige Flaschen aus Polypropylen mit Graduierung, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur