Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben Artikelnummer.: 11718653
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11718653
Doppel, HDPE, CE, IVD, EG N°1935/2004, ISO 11137, Rot
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
CE, IVD, EG N°1935/2004
CE, IVD, EG N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Artikelnummer. 11718653
Marke: Gosselin™ LC100002
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchsicher
  • Gegossene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Abmessungen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Doppelter HDPE-Verschluss-Schraubverschluss, rot
Material HDPE
Länge (metrisch) 95 mm
Anzahl pro Packung 90/Carton
Farbe des Schraubverschlusses Red
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, IVD, EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Square
Höhe (metrisch) 185 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben >