Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen Artikelnummer.: 11724644
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11724644
500 ml, 148 mm, 120 mg/l Natriumthiosulfat, Großpackung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Artikelnummer. 11724644
Marke: Gosselin™ HFC51002
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29mm
Enthält 120 mg/l Natriumthiosulfat
Material HDPE
Länge (metrisch) 70mm
Verpackung Großpackung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 148 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >