Learn More
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben Artikelnummer.: 11507332
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11507332
500 ml, Rot, Steril, Montiert
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Montiert
Nicht montiert
Artikelnummer. 11507332
Marke: Gosselin™ FV50004
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ rechteckige Flaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss sind aus durchsichtigem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Umgekehrte Graduierungen
  • Auslaufsicheres Verschlusssystem
  • Aseptisch oder steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Enthält LDPE-Schraubverschluss, rot, mit Formdichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 72 mm
Verpackung Montiert
Menge 170/Schachtel
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 52 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 200 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer782807 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberFV500-04
Chargennummer780442 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberFV500-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben >