Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen Artikelnummer.: 11783084
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11783084
Rot, 22 mm, Steril
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Artikelnummer. 11783084
Marke: Gosselin™ FC52002
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vordosierte Menge Natriumthiosulfat hemmt die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon. Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen werden aus transparentem HDPE hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Mit eingeprägten Graduierungen
  • Wahlweise mit Schraubverschluss mit Formdichtung oder mit Klappdeckel mit Innenlippe und Sicherungsring
  • Bestrahlungssterilisiert und mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Enthält LDPE-Schraubverschluss, rot, mit Formdichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 70 mm
Menge 100/Schachtel
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 157 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >