Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11763044
Durchscheinend, Unsteril, Einzelner Schraubverschluss, Rot
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppel
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält 58 mm große, rote Kappe, montiert
Material HDPE
Länge (metrisch) 109 mm
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 96 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 230 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 58 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben >