Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Sterilität:
Ionisiert
Steril
Unsteril
Beschreibung
- Bruchsicher
- Lebensmittelqualität
- Durch Ionisation sterilisiert
- Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 36 mm |
Anzahl pro Packung | Großpackung |
Menge | 600/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Breite (metrisch) | 36 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | CE, EG N°1935/2004 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur