Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilität:
Steril
Unsteril
Beschreibung
- Große Öffnung
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Sterilität | Unsteril |
Breite (metrisch) | 50 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | EC N°1935/2004 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Product Information
Product Information
GOS074 FICHE TECHNIQUE FLACON PE 150ML
DateigrößeVersion: 133.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur