Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden
Kompatibel mit Standardrotoren. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit konischem Fuß werden mit einem grünen Schraubverschluss geliefert.
Marke: Gosselin™ TC50-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Zentrifugenröhrchen
- Mit abnehmbarem Sterilitätszertifikat
Spezifikation
CE, IVD | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Beutel | |
Konisch | |
29,2 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Blau | |
50 ml | |
600 | |
Unsteril | |
Ja | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden > Steril; Polypropylen; mit blauem Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur