Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE STA-PURE PFL Schläuch
GORE STA-PURE PFL, früher bekannt als Chem-Sure Schläuche, eignet sich für fast alle aggressiven Chemikalien, einschließlich organischer Lösungsmittel wie Methylethylketon, Toluol und Aceton.
2650.00 CHF - 2940.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | PFL Tubing |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | ePTFE, Platinum-cured FFKM |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 305 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17887943
|
Watson-Marlow Tubing
966.0016.016 |
1.6 mm |
2715.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17215103
|
Watson-Marlow Tubing
966.0032.016 |
3.2 mm |
2650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17877943
|
Watson-Marlow Tubing
966.0048.016 |
4.8 mm |
2760.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17897943
|
Watson-Marlow Tubing
966.0064.016 |
6.4 mm |
2820.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17857933
|
Watson-Marlow Tubing
966.0080.016 |
8.0 mm |
2940.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- STA-PURE PFL eignet sich für fast alle aggressiven Chemikalien, einschließlich organischer Lösungsmittel wie Methylethylketon, Toluol und Aceton.
- STA-PURE PFL ist ein hochleistungsfähiger Verbundwerkstoff aus PTFE und einem hochwertigen Fluoroelastomer, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, eine extrem lange Lebensdauer und einen sehr hohen Berstdruck bietet. Es ist frei von Weichmachern, Säureakzeptoren und anderen Verarbeitungshilfsmitteln und damit einer der reinsten verfügbaren Werkstoffe für Schläuche.
- Tests zur Auslaugbarkeit mit Ethylacetat ergaben insgesamt über 100-mal weniger Extractables als andere Fluoroelastomer-Schlauchwerkstoffe. Darüber hinaus wurde STA-PURE PFL gemäß Klasse VI für biopharmazeutische Anwendungen getestet.
- Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Spezifikation
PFL Tubing | |
ePTFE, Platinum-cured FFKM | |
305 mm | |
85 (Shore A, ± 10) | |
80 °C |
Autoklavierbar | |
12 in. | |
Off-white | |
176°F |