Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE STA-PURE PFL Schläuch
GORE STA-PURE PFL, früher bekannt als Chem-Sure Schläuche, eignet sich für fast alle aggressiven Chemikalien, einschließlich organischer Lösungsmittel wie Methylethylketon, Toluol und Aceton.
Marke:  Watson-Marlow Tubing 966.0048.016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17877943
  • 2760.00 CHF / 0.31 Zentimeter
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • STA-PURE PFL eignet sich für fast alle aggressiven Chemikalien, einschließlich organischer Lösungsmittel wie Methylethylketon, Toluol und Aceton.
  • STA-PURE PFL ist ein hochleistungsfähiger Verbundwerkstoff aus PTFE und einem hochwertigen Fluoroelastomer, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, eine extrem lange Lebensdauer und einen sehr hohen Berstdruck bietet. Es ist frei von Weichmachern, Säureakzeptoren und anderen Verarbeitungshilfsmitteln und damit einer der reinsten verfügbaren Werkstoffe für Schläuche.
  • Tests zur Auslaugbarkeit mit Ethylacetat ergaben insgesamt über 100-mal weniger Extractables als andere Fluoroelastomer-Schlauchwerkstoffe. Darüber hinaus wurde STA-PURE PFL gemäß Klasse VI für biopharmazeutische Anwendungen getestet.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PFL Tubing
0,1875 in.
ePTFE, Platinum-cured FFKM
305 mm
4.8 mm
85 (Shore A, ± 10)
80 °C
Autoklavierbar
4.8 mm
12 in.
0.1875 in.
Off-white
176°F