Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ flexibler faseroptischer Lichtleiter 2armig
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
156.00 CHF - 257.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11832442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170101 |
Einzelne Verzweigung |
156.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11842442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170202 |
257.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis-Faseroptik.
- Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung
- Schwanenhalsarme werden in entgegengesetzter Richtung positioniert, sodass eine nahezu schattenfreie Beleuchtung erzielt wird.
- Bequeme Nachjustierung
- Zur Verwendung mit KL300LED-Kaltlichtquellen
Spezifikation
500 mm |