Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
193.00 CHF - 436.23 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.4 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 11 mm Außenmantel |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.5 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 4,5 mm Faser-Bunddurchmesser |
Länge (angloamerikanisch) | 23.6 in. |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11802452
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154101 |
Einzelne Schwanenhals-Lichtführung |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11881023
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154202 |
Schwanenhals-Doppellichtführung |
311.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12818095
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
154302 |
Gooseneck Triple Light Guide | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis™-Faseroptik
- Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung
- Bequeme Nachjustierung
- Zur Verwendung mit KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL-Kaltlichtquellen
Spezifikation
0.4 in. | |
4.5 mm | |
23.6 in. | |
600 mm |
11 mm Außenmantel | |
4,5 mm Faser-Bunddurchmesser | |
60 cm | |
Optische Glasfasern |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter