Learn More
Motic™ Lichtführung mit gegabeltem Schwanenhals
Der einen halben Meter lange Lichtleiter ermöglicht die Ausrichtung der Lichtquelle dorthin, wo sie gebraucht wird. Motic™ Lichtleiter mit gegabeltem Schwanenhals eignen sich für den Einsatz mit der Motic MLC-150 Lichtquelle.
Marke: Motic™ 1101002000142
Requires : Motic MLC-150-Kaltlichtstrahler
Beschreibung
- Die Lichtführung mit gegabeltem Schwanenhals ist positionierbar und behält den für Messungen erforderlichen Ausleuchtungswinkel bei.
- Die robuste Lichtführung aus Glasfaser sorgt für eine kühle und gleichmäßige Ausleuchtung und wird mit einer PVC-beschichteten Edelstahlummantelung geliefert
- 0.5 Meter Länge
- Zur Verwendung mit MLC-150 Halogen-Kaltlichtstrahler
Spezifikation
Gegabelter Schwanenhals | |
Halogen | |
Motic MLC-150 Kaltlichtilluminator (11-776-576) | |
0,5 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Lichtführung mit gegabeltem Schwanenhals > Schwanenhals gegabelte Lichtführung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur