Learn More
Golddraht, 14 kt, rot, 1.63 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, min. Au 58.3 %, Thermo Scientific™
222.27 CHF - 1024.61 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold wire (14kt) |
---|---|
Farbe | Rot |
Namenshinweis | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Gold wire (14kt) | |
1.63mm (0.064 in.) dia. | |
Insoluble in water. | |
≈28g/m |
Rot | |
MFCD00003436 | |
% Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3% | |
Draht |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen