Learn More
Golddraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11331538
Zum Warenkorb hinzufügen
Golddraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11331538
5 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Artikelnummer. 11331538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010966.BQ
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.3.92 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 5 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP03L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
ChargennummerT17J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
ChargennummerT17J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
ChargennummerX03I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
ChargennummerZ15H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010966.BY,010966.BU,010966.BQ,010966.CB
Name des Produkts
Golddraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >