Learn More
Golddraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold |
Farbe | Goldfarben |
Aussehen | Gold colored wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 1 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser |
Name des Produkts
Golddraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur