Learn More
Golddraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331548
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Golddraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331548
5 m, 5 Meter
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11331548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010969.G5
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .0.04 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX11K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer010969.G9,010969.H4,010969.G5
ChargennummerX17K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Artikelnummer010969.G9,010969.H4,010969.G5
ChargennummerU15K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Artikelnummer010969.G9,010969.H4,010969.G5
ChargennummerZ01J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Artikelnummer010969.G9,010969.H4,010969.G5
ChargennummerR16J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Artikelnummer010969.G5
Name des Produkts
Golddraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >