Learn More
Golddraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338558
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Golddraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338558
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
20 m
5 m
Artikelnummer. 11338558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040585.G5
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .0.01 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number040585.G8,040585.G1,040585.G5
ChargennummerY15K064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number040585.G8,040585.G1,040585.G5
ChargennummerX15K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number040585.G8,040585.G1,040585.G5
ChargennummerU20K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number040585.G8,040585.G1,040585.G5
ChargennummerU20K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number040585.G8,040585.G1,040585.G5
Name des Produkts
Golddraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >