Learn More
Goldkugel, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15454755
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldkugel, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407497
1 Pc., 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15454755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014174.KG
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 3.35 bis 3.60 g/Kugel, ca. Gewicht
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored slug
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 1 Pc.
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Geruch Geruchsneutral
Form Slug, Durchmesser x Länge: 6.35 X 6.35 mm (0.25 X 0.25 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerD30W012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer014174.KG,014174.KJ
ChargennummerD07P15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer014174.KG,014174.KJ
ChargennummerG10S019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014174.KG,014174.KJ
ChargennummerC07Z003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014174.KG,014174.KJ
ChargennummerD17Y002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014174.KG,014174.KJ
Name des Produkts
Goldkugel, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >