Learn More
Gold shot, halbkugelförmig, max. 6,35 mm (0,25 in.), Premion™, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343878
Gold shot, halbkugelförmig, max. 6,35 mm (0,25 in.), Premion™, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343878
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11343878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040317.14
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-57-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-57-5
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.999%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gold shot, halbkugelförmig, max. 6,35 mm (0,25 in.), Premion™, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >