Learn More
OHAUS™ Taschenwaagen, Gold Serie
Perfekt zum Wiegen von Schmuck, Münzen und Kleinteilen. Die OHAUS Gold Serie Taschenwaagen verfügen über ein großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine externe Kalibrierung.
Marke:  OHAUS™ 80251910
47.49 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13562320
  • 52.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Tarabereich über die gesamte Kapazität
  • Automatisches Abschalten
  • Stabilitätsanzeige
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Robustes, aufklappbares Kunststoffgehäuse
  • Wägeplattform: 6.4 × 6.7 cm (T x B) (2.50 × 2.63 in.)
  • Abmessungen: 7.0 × 9.8 × 2.2 cm (L x B x H) (2.75 × 3.875 × 0.875 in.)
  • Nettogewicht: 2.7 oz.
  • Zwei AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
Certifications
CE
Compliance
AS/NZS4251.1 (Emission), AS/NZS4252.1 (Störfestigkeit).
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 AAA
100 g
0,01 g
Kunststoff
ABS-Kunststoff, Edelstahl
± 3 g
10 °C bis 25 °C
7,5 x 11 x 2 cm (2,9 x 4,3 x 0,79 in.)
7,5 cm
11 cm
2 cm
0,076 kg
ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
LCD
Gramm, Unze, Karat, Grain
± 3 g
YA102
50 °F bis 77 °F
Taschenwaagen, Gold Serie
2,9 in.
4,3 in.
0,79 in.
0,16 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Taschenwaagen, Gold Serie > Modell YA102, Kapazität: 100 g x 0,01 g