Learn More
Gold-Platin-Palladium-Pulver, APS < 5 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433820
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Platin-Palladium-Pulver, APS < 5 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433820
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11433820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089726.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Platinum Palladium powder
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00192403
UN-Nummer UN3089
Menge 1 g
Reinheit (%) 99.9%
Partikelgröße APS <5 Micron
Form Pulver
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gold-Platin-Palladium-Pulver, APS < 5 Micron, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >