Learn More
Gold-Plasma-Std.- Lösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11312318
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Plasma-Std.- Lösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11312318
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11312318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014392.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Gold, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeit Immiscible with water
Menge 100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1558381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog Number014392.AP,014392AE,014392.AE
Chargennummer1555574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Chargennummer1461410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Chargennummer1420584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Chargennummer1398984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number014392.AP,014392.AD,014392.AE
Name des Produkts
Gold-Plasma-Std.- Lösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >