Learn More
Gold-Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
164.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Nickel wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Ni; 82:18 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091707
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397908
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BS
10 cm
164.00 CHF
10 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11307918
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BW
50 cm
660.00 CHF
50 Zentimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11317918
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.G1
1 m
870.00 CHF
1 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Gold Nickel wire
Au:Ni; 82:18 wt%
MFCD02091707
≈0.32g/10cm
0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
(Metallbasis)
99.85%
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351-H317
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gold-Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals