Learn More
Gold-Nanopartikel, 90 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 564 nm-Absorption, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15465855
Gold-Nanopartikel, 90 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 564 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465855
0.5 mL
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Artikelnummer. 15465855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67449.&I
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 564nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 90nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS01J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ67449.XF,J67449.&I
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 90 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 564 nm-Absorption, Thermo Scientific™ >