Learn More
Gold-Nanopartikel, 80 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 553 nm-Absorption
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 553nm absorption |
Menge | 0.5 mL |
Partikelgröße | 80nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27G022 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 |