Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15415825
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415825
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 15415825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67085.AC
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
  • Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 5nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ67085.AE,J67085.AC
ChargennummerP05L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberJ67085.AE,J67085.AC
ChargennummerZ24K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog NumberJ67085.AC
ChargennummerW10K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberJ67085.AC
ChargennummerR13K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ67085.AC
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 5 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 515 bis 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >