Learn More
Gold-Nanopartikel, 50 nm, in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator OD1, 535 nm Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Zur Adsorption von thiolierten Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer OD: 1, 535nm absorption |
Menge | 100 mL |
Partikelgröße | 50nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R27L010 | Analysenzertifikat | 28/05/2025 | J67433.AC,J67433.AE |
R20L026 | Analysenzertifikat | 21/05/2025 | J67433.AC,J67433.AE |
R05L036 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J67433.AC,J67433.AE |
P21L019 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | J67433.AC,J67433.AE |
P12L017 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J67433.AC,J67433.AE |