Learn More
Gold-Nanopartikel, 200 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Adsorption von thiolierten Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Braun bis rosa |
Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer |
Menge | 25 mL |
Partikelgröße | 200nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 200 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur