Learn More
Gold-Nanopartikel, 15 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424585
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Nanopartikel, 15 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424585
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 15424585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67307.AC
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
  • Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 520nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 15nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 15 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >