Learn More
Thermo Scientific™ GC-Injektionsanschluss-Basisdichtungen für Thermo Scientific™ und Agilent-Geräte
Gewährleisten Sie eine optimale GC-Analyse durch Nutzung der außergewöhnlichen Dichtungs- und inerter Eigenschaften der Thermo Scientific™ GC-Injektionsanschluss-Dichtungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 290GA092
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10781947
  • 65.37 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie eine optimale Gaschromatographie-(GC)-Analyse durch Nutzung der außergewöhnlichen Dichtungs- und inerten Eigenschaften der Thermo Scientific™ GC-Injektionsanschluss-Basisdichtungen. Präzise gefertigt aus hochwertigem Edelstahl können Sie aus vergoldeten oder mit Siltek behandelten Dichtungen wählen. Die chemisch inerte beschichtete Oberfläche eignet sich zur Analyse von aktiven Verbindungen wie Pestiziden, polychlorierten Biphenylen (PCB) und Phenolen. Verwenden Sie diese GC-Injektionsanschluss-Basisdichtungen für Split/Splitless-Injektionsanschlüsse der Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Geräte der Serie 1300 und Agilent GC-Systeme der Serie 5890/6890/7890.
  • Präzisionsgefertigt für hervorragende Dichtungseigenschaften
  • Reduziert die Aktivität – besonders nützlich für die Analyse von Pestiziden, PCBs, Phenolen usw.
  • Reproduzierbare Versiegelung durch hochwertigen Edelstahl
  • Direktes Äquivalent zum Originalteil von Agilent
  • Kompatibel mit allen Agilent GC 5890/6890/7890-Anschlüssen für Split- und splitlose Injektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siltek-Einlassdichtung
Siltek-Einlassdichtung
Einzelsäulen-Installation
2 Packung
0,8 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.