Learn More
Gold(III)-oxid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 88.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1303-58-8 | Au2O3 | 441.93 g/mol
96.55 CHF - 1230.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1303-58-8 |
---|---|
Summenformel | Au2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 441.93 |
MDL-Nummer | MFCD00014173 |
InChI-Schlüssel | DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion |
PubChem CID | 164805 |
IUPAC-Name | Gold(3+);oxid(2-) |
SMILES | [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11316538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.01 |
0.25 g |
96.55 CHF
0.25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11306538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.03 |
1 g |
332.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012161.06 |
5 g |
1230.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity. It acts as strong reducing agent in redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1303-58-8 | |
441.93 | |
DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N | |
164805 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] |
Au2O3 | |
MFCD00014173 | |
digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion | |
Gold(3+);oxid(2-) |
Spezifikation
Gold(III) oxide | |
1303-58-8 | |
Pulver | |
Au2O3 | |
14,4524 | |
Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution. | |
[O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3] | |
441.93 | |
441.93 | |
Premion™ | |
Geruchsneutral |
150°C (decomposition) | |
Braun | |
(Metallbasis) | |
MFCD00014173 | |
digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion | |
DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N | |
Gold(3+);oxid(2-) | |
164805 | |
99.99% | |
Au 88.6% min. |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 215-122-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen